I7159
Monoclonal Anti-Interleukin-4 antibody produced in mouse
clone 3010, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-4
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3010, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL4(3565)
Descrizione generale
Anti-Interleukin-4 specifically recognizes human interleukin-4.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)