I7026
Anti-Insulin-like Growth Factor Binding Protein-4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IGFBP-4
About This Item
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGFBP4(3487)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)