Documenti fondamentali
I6146
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Interleukin-4 Soluble Receptor antibody produced in mouse
clone 25463.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-4sR
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
25463.11, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL4R(3566)
Specificità
The antibody will neutralize human cell surface IL-4 receptor mediated bioactivity.
Immunogeno
recombinant human IL soluble receptor produced by the insect cell line Sf 21.
Stato fisico
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Nota sulla preparazione
Purified using protein A
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)