Documenti fondamentali
I5883
Sigma-Aldrich
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12IN5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.14
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
≥95%
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)