I5022
Lithium ionophore III
Sinonimo/i:
ETH 1810, N,N-Dicyclohexyl-N′,N′-diisobutyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C28H50N2O2/c1-21(2)19-29(20-22(3)4)27(31)25-17-11-12-18-26(25)28(32)30(23-13-7-5-8-14-23)24-15-9-6-10-16-24/h21-26H,5-20H2,1-4H3/t25-,26+/m0/s1
QGKITQHJONXIQV-IZZNHLLZSA-N
WGK 3