Documenti fondamentali
I4022
Sigma-Aldrich
Hydrogen ionophore II
Sinonimo/i:
4-Nonadecylpyridine, ETH 1907, Proton ionophore II
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H43N
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.60
Beilstein:
217205
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)