I1279
Isovelleral
solid
Sinonimo/i:
(+)-Isovelleral
About This Item
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: insoluble
organic solvents: soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1=C[C@]2([H])CC(C)(C)C[C@]2([H])[C@]3(C)C[C@@]13C([H])=O
InChI
1S/C15H20O2/c1-13(2)5-10-4-11(7-16)15(9-17)8-14(15,3)12(10)6-13/h4,7,9-10,12H,5-6,8H2,1-3H3/t10-,12+,14-,15-/m1/s1
PJAAESPGJOSQGZ-DZGBDDFRSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3