Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 174,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 376,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.240,00 € 1.054,00 € |
Informazioni su questo articolo
174,00 €
Nome del prodotto
Indatraline hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN[C@@H]1C[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
InChI
1S/C16H15Cl2N.ClH/c1-19-16-9-13(11-4-2-3-5-12(11)16)10-6-7-14(17)15(18)8-10;/h2-8,13,16,19H,9H2,1H3;1H/t13-,16+;/m0./s1
InChI key
QICQDZXGZOVTEF-MELYUZJYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Application
- as a competitive inhibitor of 3H-dopamine ([3H]DA) to study its effects on trans-activator of transcription (Tat) protein on cocaine-induced inhibition of uptake of [3H]DA
- as a dopamine transport blocker to study its effects on trace amine-associated receptor 1 (TAAR1)-transfected mice cells
- as a nonselective monoamine transport inhibitor to study its anti-angiogenic activities in glioblastoma multiforme (GBM)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL | solubility H2O: freely soluble 22 mg/mL | solubility H2O: ~20 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear |
| color white | color white to beige | color white | color white to beige |
| Gene Information human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?