Documenti fondamentali
I1159
Sigma-Aldrich
trans-4-Iodo-4′-boranyl-chalcone
≥97% (HPLC), solid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12BIO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: soluble >30 mg/mL
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccc(I)cc2
Azioni biochim/fisiol
MDM2 (mouse double minute 2) inhibitor; immunomodulator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)