I0658
IC 261
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-3-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methylene]-2H-indol-2-one, SU5607
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(\C=C2/C(=O)Nc3ccccc23)c(OC)c1
InChI
1S/C18H17NO4/c1-21-11-8-16(22-2)14(17(9-11)23-3)10-13-12-6-4-5-7-15(12)19-18(13)20/h4-10H,1-3H3,(H,19,20)/b13-10-
JBJYTZXCZDNOJW-RAXLEYEMSA-N
Informazioni sul gene
human ... CSNK1D(1453) , CSNK1E(1454)
Azioni biochim/fisiol
WGK 3