Key Documents
I0625
Sigma-Aldrich
L-β-Imidazolelactic acid
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3-(4-Imidazolyl)propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3