HUTR06019
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
Powered by SwitchGear Genomics™, 3′UTR, human, KDELR1
Sinonimo/i:
HUTR
About This Item
Descrizione
Functional Validation of miRNA Gene Targets
Nome Commerciale
MISSION®
Concentrazione
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
Sequenza 3′UTR umana
AAAGGGGAAGAAGTTGAGTTTGCCGGCATAGCCCCGGTCCTCTCCATCTCTCTCCTCGGCAGCAGCGGGAGGCAGAGGAAGGCGGCAGAAGATGAAGAGCTTTCCCATCCAGGGGTGACTTTTTTAAGAACCCACCTCTTGTGCTCCCCATCCCGCCTCCTGCCGGGTTTCAGGGGGACAGTGGAGGATCCAGGTCTTGGGGAGCTCAGGACTTGGGCTGTTTGTAGTTTTTTGCCTTTTAGACAAGAAAAAAAA (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... KDELR1(10945)
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3