Documenti fondamentali
HUTR00158
Sigma-Aldrich
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone
Powered by SwitchGear Genomics, 3′UTR, human, PRL
Sinonimo/i:
HUTR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Descrizione
Functional Validation of miRNA Gene Targets
Nome Commerciale
MISSION®
Concentrazione
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
Sequenza 3′UTR umana
AATCATCCACAACAACAACTGCTAAGCCCACATCCATTTCATCTATTTCTGAGAAGGTCCTTAATGATCCGTTCCATTGCAAGCTTCTTTTAGTTGTATC
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRL(5617)
Applicazioni
To see more application data, protocols, and vector maps visit www.sigma.com/3utr.
Stato fisico
200 μL of at least 105 VP/mL (via p24 titering assay) lentiviral particles are provided as frozen stock.
Note legali
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see www.sigmaaldrich.com/missionlicense.
GoClone is a trademark of SwitchGear Genomics
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SwitchGear Genomics is a trademark of SwitchGear Genomics
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)