Vai a
HS9904
Cardboard slide mailer
2-place, L × W × H 103 mm × 79 mm × 5 mm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
36 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
36,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS9904
Feature:
Holds 2 x slides 76x26 mm
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 36
36,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cardboard
feature
Holds 2 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 36
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9904
L × W × H
103 mm × 79 mm × 5 mm
General description
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
  • 1, 2 and 4-place slide mailer versions
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS15983GHS9903Z708305
Cardboard slide mailer 2-place, L × W × H 103 mm × 79 mm × 5 mm
HS9904
Cardboard slide mailer
Slide mailer, 5 place end opening
HS15983G
Slide mailer, 5 place
Cardboard slide mailer 1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
HS9903
Cardboard slide mailer
Slide mailer, 5 place side opening
Z708305
Slide mailer, 5 place
description
2-place, L × W × H 103 mm × 79 mm × 5 mm
description
end opening
description
1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
description
side opening
feature
Holds 2 x slides 76x26 mm
feature
Holds 5 x slides 76x26 mm
feature
Holds 1 x slides 76x26 mm
feature
Holds 5 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9904
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15983G
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9903
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15982
material
cardboard
material
polypropylene
material
cardboard
material
polypropylene
packaging
pack of 36
packaging
package of 25 Slide mailers
packaging
pack of 25
packaging
package of 25 Slide mailers
L × W × H
103 mm × 79 mm × 5 mm
L × W × H
-
L × W × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
L × W × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardboard slide mailer
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)