Vai a
HS8610E
Laboratory Notebook
100 pages, lined, black
Sinonimo/i:
experiment notebook, lab notebook
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
12 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
387,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
14111514
387,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
lined
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8610E
L × W
218 × 281 mm
color
black
General description
Use these notebooks to keep information safe and well organized. Record research data, experimental procedures, and design ideas.
Features and Benefits
  • numbered, acid-free, pages include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
  • lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
  • covers for all versions are waterproof and chemical resistant
  • all notebooks contain periodic and conversion tables in the back
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS8610DHS8610AZ511676
Laboratory Notebook 100 pages, lined, black
HS8610E
Laboratory Notebook
Laboratory Notebook 200 pages, Lined, red
HS8610D
Laboratory Notebook
Laboratory Notebook 100 pages, grid, black
HS8610A
Laboratory Notebook
description
100 pages, lined, black
description
200 pages, Lined, red
description
100 pages, grid, black
description
standard paper pages, lined (5 mm spacing)
feature
lined
feature
Lined
feature
grid
feature
lined (5 mm spacing)
color
black
color
red
color
black
color
burgundy Cover
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8610E
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8610A
manufacturer/tradename
Nalgene 6301-4000
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pack of 1 ea
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laboratory Notebook
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)