Vai a
HS5360B
Benchtop counter
9 Key
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
537,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
537,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
technique(s)
cell culture: suitable
L × W × H
12.5 × 3 × 2.2 in.
General description
Mechanical benchtop counters are perfect for blood cells, bacterial colonies or other repetiitive counting.
Features and Benefits
  • each key records up to 999
  • total window keeps track of total number of strokes made on all other keys, bell rings when total reaches 100
  • blood cell key labels
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BAF378620002CLS6749PHCC20040
Benchtop counter 9 Key
HS5360B
Benchtop counter
Corning® Cell Counter
CLS6749
Corning® Cell Counter
description
9 Key
description
Includes storage case, red and black pens, and battery
description
-
description
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 40 μm Scepter Cell Counter Sensors
L × W × H
12.5 × 3 × 2.2 in.
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
manufacturer/tradename
Bel-Art F37862-0002
manufacturer/tradename
Corning 6749
manufacturer/tradename
Scepter
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchtop counter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)