Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 33,20 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122411
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
alarm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
timing measuring range
100 hr, resolution: 1/100 sec
L × H × D
61 × 71 × 25 mm
battery power
1 × 1.5 V (LR44)
General description
Pocket, four channel stopwatch / timer with both audible and visual alarms.
Features and Benefits
- Four independent timing channels with visual and audible alarms
- use as a stopwatch, a count up/down, or a clock
- includes spring clip and magnetic back
Legal Information
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec | description - | description - | description batteries included |
| battery power 1 × 1.5 V (LR44) | battery power - | battery power - | battery power 2 AA |
| timing measuring range 100 hr, resolution: 1/100 sec | timing measuring range - | timing measuring range - | timing measuring range - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS24670 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120365 | manufacturer/tradename - |
| description alarm | description - | description - | description - |
| L × H × D 61 × 71 × 25 mm | L × H × D - | L × H × D - | L × H × D - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?