H9279
α-Hydroxyfarnesylphosphonic acid
2 mg/mL in ethanol
About This Item
Concentrazione
2 mg/mL in ethanol
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)P(O)(O)=O
Azioni biochim/fisiol
Inhibitor of farnesyltransferase; much weaker activity against geranylgeranyl transferase.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
The Journal of biological chemistry, 268(11), 7617-7620 (1993-04-15)
The ras oncogene product, Ras, is synthesized in vivo as a precursor protein that requires post-translational processing to become biologically active and to be capable of transforming mammalian cells. Farnesylation appears to be a critical modification of Ras, and thus