H9030
Hydrocortisone-[1,2,6,7-3H(N)]
≥95% (Radiochemical Purity), ethanol solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95% (Radiochemical Purity)
Stato
ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
70-100 Ci/mmol
Spostamento di massa
M+16
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[3H]C1([3H])[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@]4(C)C(=CC(=O)C([3H])([3H])C4([3H])[3H])C1([3H])[3H]
Confezionamento
serum bottle
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)