Key Documents
H9009
Sigma-Aldrich
D(+)-α-Hydrazinohistidine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.63
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C