Key Documents
H8894
Sigma-Aldrich
[Tyr(SO3H)63]-Hirudin Fragment 55-65
≥97% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C64H90N12O27S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1491.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccc(OS(O)(=O)=O)cc3)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3