Key Documents
H7146
Sigma-Aldrich
Methyl (±)-α-hydroxypalmitate
≥98% (capillary GC)
Sinonimo/i:
DL-α-Hydroxypalmitic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyhexadecanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H34O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥98% (capillary GC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3