Documenti fondamentali
H6879
Sigma-Aldrich
Ethyl 12-hydroxystearate
~99%
Sinonimo/i:
12-Hydroxystearic acid ethyl ester, Ethyl 12-hydroxyoctadecanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H40O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~99%
Stato
solid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h19,21H,3-18H2,1-2H3
FAUQJFRSOKONGU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)