H6759
L-Histidine β-naphthylamide
≥98% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Histidine β-naphthylamide, powder
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to faint yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C16H16N4O/c17-15(8-14-9-18-10-19-14)16(21)20-13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)7-13/h1-7,9-10,15H,8,17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t15-/m0/s1
DKDILZBBFKZMRO-HNNXBMFYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges