H6639
Methyl heptacosanoate
≥99%
Sinonimo/i:
Heptacosanoic acid methyl ester
About This Item
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C28H56O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28(29)30-2/h3-27H2,1-2H3
SCVPLVIKFSVDDH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3