H6412
Monoclonal Anti-Histone Deacetylase 8 (HDAC8) antibody produced in mouse
2.0-2.5 mg/mL, clone HDAC8-48, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HDAC8-48, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.0-2.5 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC8(55869)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunofluorescence staining