Documenti fondamentali
H6263
Sigma-Aldrich
Hydra Peptide Fragment 7-11
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Lys-Val-Ile-Leu-Phe
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H54N6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
618.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(N)CCCCN)C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
H C Schaller et al.
European journal of biochemistry, 138(2), 365-371 (1984-01-16)
By exposing different sites of the 'head activator', different sets of antibodies were designed and produced which recognised either the amino or the carboxy terminus of the free 'head activator', which reacted with 'head activator' in a tissue-fixed conformation, or