Documenti fondamentali
H6006
Sigma-Aldrich
7-(β-Hydroxypropyl)theophylline
Sinonimo/i:
(1,3-Dimethyl-7-[2-hydroxypropyl]-2,6-dioxopurine), Proxyphylline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
Stringa SMILE
CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
InChI
1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)