Key Documents
H5272
Sigma-Aldrich
6-(1-Hydroxyguanidino)purine riboside hydrochloride
~90% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15N7O5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.74
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Saggio
~90% (TLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H15N7O5.ClH/c12-11(13)18(22)9-5-8(14-2-15-9)17(3-16-5)10-7(21)6(20)4(1-19)23-10;/h2-4,6-7,10,19-22H,1H2,(H3,12,13);1H
IPWZIZZGPBZNQD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Dutta, S.P., et al.
Nucleosides and Nucleotides, 9, 151-151 (1990)