H4525
19-Hydroxytestosterone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Androstene-17β,19-diol-3-one
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34CO)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges