H3166
Anti-HOXD4 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HHO.C13, Anti-HOX-4B, Anti-HOX-5.1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1.5-3 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human HOXD4
indirect immunofluorescence: 0.25-0.5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXD4
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over-expressing human HOXD4
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXD4(3233)
rat ... Hoxd4(288153)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence