H3021
Antiflammin-2
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Anti-inflammatory peptide 2, His-Asp-Met-Asn-Lys-Val-Leu-Asp-Leu
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Composizione
Peptide content, ~65%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCCC(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(N)Cc1cnc[nH]1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3