Key Documents
H2634
Sigma-Aldrich
Helveticoside
Sinonimo/i:
Alleoside A, Deglucoerysimoside, Erisimin, Erysimotoxin, Strophanthidin 3β-digitoxoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H42O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
534.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@]12[C@]3([H])CC[C@]4(O)C[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)C5)CC[C@]4(C([H])=O)[C@@]3([H])CC[C@]1(C)[C@@H](C(CO6)=CC6=O)CC2
InChI
1S/C29H42O9/c1-16-25(33)22(31)12-24(37-16)38-18-3-8-27(15-30)20-4-7-26(2)19(17-11-23(32)36-14-17)6-10-29(26,35)21(20)5-9-28(27,34)13-18/h11,15-16,18-22,24-25,31,33-35H,3-10,12-14H2,1-2H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24+,25-,26-,27+,28+,29+/m1/s1
QBILRDAMJUPXCX-AGAUEGNUSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges