Documenti
GW22217F
Sigma-Aldrich
Anti-AP3S2 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-22217F
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AP3S2(10239)
Immunogeno
Immunogen Sequence: GI # 5031581, sequence 1-193
Recombinant adaptor-related protein complex 3, sigma 2 subunit
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1