Documenti fondamentali
GW22159
Sigma-Aldrich
Anti-SGTA antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-22159
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SGTA(6449)
Immunogeno
Immunogen Sequence: GI # 4506921, sequence 61-313
Recombinant small glutamine-rich tetratricopeptide
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)