Documenti fondamentali
GW21172
Sigma-Aldrich
Anti-NEMO antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NFkappaB essential modulator
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-21172
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IKBKG(8517)
Immunogeno
Immunogen Sequence: GI # 4504631, sequence 1-64
Recombinant inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)