GN680045
Greiner CELLMASTER™ roller bottle
850 cm2, 122 x 271 mm, 2.5 L, TC treated, sterile
Sinonimo/i:
Greiner CELLMASTER™ roller bottles
About This Item
Materiali
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
Sterilità
sterile
Caratteristiche
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
Confezionamento
pack of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 680045
Disponibilità
available only in China
Capacità
2,100 mL
diam. × alt.
122 mm × 271 mm
Descrizione generale
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)