Documenti
GN616261
Greiner micro-centrifuge tube
volume 0.5 mL, sterile
Sinonimo/i:
reaction vessel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
Confezionamento
pack of 4000 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 616261
Disponibilità
available only in China