GN121263
Greiner Cryo.s™ vials
2 mL, 12.5 x 48 mm, sterile
Sinonimo/i:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Materiali
round bottom polypropylene
Sterilità
sterile (DNAse and RNAse free)
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 121263
Disponibilità
available only in China
tecniche
cryopreservation: suitable
Volume
2 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)