Documenti fondamentali
GE80-6466-65
GE Ettan DALT precast gel cassette
gel size 26 cm × 20 cm × 0.1 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80-6466-65
Cytiva Article No. 80-6466-65
Dimens. gel
26 cm × 20 cm × 0.1 cm
Descrizione generale
Simple-to-use gel cassettes for gel loading, unloading, and storage. To be used with DALT is an integrated system for reproducible high resolution, high throughput 2-D electrophoresis.
Note legali
Ettan is a trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
Contenuto correlato
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels