Documenti fondamentali
GE80-6444-23
Blot processing tray pack for Processor Plus
pack of 1 kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80644423
Parametri
4-40 °C temp. range
Descrizione generale
Blot Processing Tray Pack
Processor Plus is a novel fluid delivery system that automates acrylamide gel staining and western blot processing. Changing from one application to the other is achieved by a fast, simple switch of a tray.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)