Documenti fondamentali
GE80-6204-26
Mini tank transfer unit, TE22
power consumption 50 W, AC/DC input 100 V AC, output500 mA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Descrizione
EPS2A201 suggested power supply
Caratteristiche
wetted part: no
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80620426
Parametri
2 environmental limits (Pollution degree)
4-40 °C temp. range (Indoor use)
80% humidity limit (2000 m3/h)
Largh. × alt. × prof.
14 cm × 24 cm × 16.5 cm
Uscita
500 mA
Assorbimento di potenza
50 W
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)