Documenti
GE19152104010150
Sera-Mag SpeedBead Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids), size 5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
ligand
(Amino Particles)
Misura
5 mL
Forma fisica
suspension (1% Solids)
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 19152104010150
Concentrazione
10 mg/mL
Dimens. media delle particelle
1 μm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3