Documenti
GE17-0045-02
Sephadex® G-50
M DNA grade
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115722
NACRES:
NA.52
Confezionamento
pkg of 100 g
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sephadex® G-50 Medium is well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of biomolecules.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sephadex® G-50 Medium, Cytiva, pack of 100 g
GE17-0043-01
Sephadex® G-50