G9294
Anti-GABAA Receptor (α5 subunit), Cytosolic Loop antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-γ-Aminobutyric Acid Type A Receptor (α5 subunit)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
impiego
sufficient for 10 blots
PM
antigen apparent mol wt 55 kDa
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): 20 μg using 150 μL dodecylsulfate extracts of rat forebrains
western blot: 1:1,000 using rat forebrain
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
rat ... Gabra5(29707)
Immunogeno
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3