Documenti
G7629
Sigma-Aldrich
Gum storax
Sinonimo/i:
Styrax
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Forma fisica
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.59 (lit.)
Densità
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
Azioni biochim/fisiol
Gum storax or storax balsam reduced the viability of human lymphocytes. It increased the level of sister chromatid exchange and lactate dehydrogenase, suggesting it is cytotoxic to lymphocytes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Genotoxic and cytotoxic effects of storax in vitro.
Karadeniz B.
Toxicology and Industrial Health, DOI: 10-DOI: 10 (2011)