Vai a
G6151
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 115 μm, open area size 84%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
74,50 €
70,77 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
copper
Packaging:
vial of 100 grids
70,77 €
Prezzo di listino74,50 €Risparmia il 5%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
copper
description
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
packaging
vial of 100 grids
diam.
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
hole W
115 μm
open area size
84%
General description
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G5901G5776G5651
material
copper
material
copper
material
nickel
material
nickel
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
packaging
vial of 100 grids
open area size
84%
open area size
55%
open area size
44%
open area size
55%
diam.
diam.
diam.
3.05 mm
diam.
3.05 mm
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
grid size
400 mesh × 62 μm pitch
grid size
300 mesh × 83 μm pitch
hole W
115 μm
hole W
95 μm
hole W
42 μm
hole W
63 μm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)