G5922
Anti-GW182 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-TNRC6A, Anti-Trinucleotide repeat containing 6A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using human epithelial HEp-2 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tnrc6a(233833)
rat ... Tnrc6a(308971)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol