G5297
Glp-Asn-Pro-d-Tyr-d-Trp-NH2
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
JAK4D
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: >2 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(N)=O
InChI
1S/C34H40N8O8/c35-28(44)16-26(41-31(47)23-11-12-29(45)38-23)34(50)42-13-3-6-27(42)33(49)40-25(14-18-7-9-20(43)10-8-18)32(48)39-24(30(36)46)15-19-17-37-22-5-2-1-4-21(19)22/h1-2,4-5,7-10,17,23-27,37,43H,3,6,11-16H2,(H2,35,44)(H2,36,46)(H,38,45)(H,39,48)(H,40,49)(H,41,47)/t23-,24+,25+,26-,27-/m0/s1
SZQSOKVXBMULDL-VQHLWIOESA-N
Informazioni sul gene
rat ... TRH(7200) , TRHDE(29953) , TRHR(7201)
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2