Documenti fondamentali
G4894
Sigma-Aldrich
Glycine-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O3 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CN)ccc12
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3